522015
Cloroformo-d
99.8 atom % D
Sinónimos:
Deuterocloroformo
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.8 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.00%
envase
pk of 10 × 0.6 mL
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
densidad
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?