Merck
518433
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl chloroformate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2C6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
densidad
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
VDLQSPNQAVRJND-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)