Merck
518441
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl chloroformate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
114,00 €
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
114,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2C6H4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
191.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.75 psi ( 20 °C)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
densidad
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4-6(5)11-7(9)10/h1-4H
Clave InChI
PENYBFRQSLVMLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)