Merck
518107
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-indolecarboxylate
97%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)indole, 1-Indolecarboxylic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonylindole, N-Butyloxycarbonylindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO2/c1-13(2,3)16-12(15)14-9-8-10-6-4-5-7-11(10)14/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Potent plant-growth inhibitors
  • Cannabinoid CB2 receptor ligands
  • Analogues of isomeridianin G and evaluation as GSK-3β inhibitors
  • Inhibitor of the Yersinia pestis salicylate adenylation domain YbtE
  • Cholecystokinin-2 receptor antagonists
  • Antileishmanial agents
  • Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross coupling reactions
  • Friedel-Crafts alkylation reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Solid-Phase Dendrimer Chemistry
Aldrichimica Acta, 34(3) (3001)
Eva Schendera et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(1), 269-274 (2019-09-26)
A metal-free, photoinduced aerobic tandem amine dehydrogenation/Povarov cyclization/aromatization reaction between N-aryl glycine esters and indoles leads to tetracyclic 11H-indolo[3,2-c]quinolines under mild conditions and with high yields. The reaction can be performed by using molecular iodine along with visible light, or