Merck
518093
Sigma-Aldrich
Ethyl (triphenylphosphoranylidene)pyruvate
95%
Sinónimos:
2-Ethoxycarbonyl-2-oxoethylidenetriphenylphosphorane, NSC 647346, [(Carboxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane ethyl ester
Seleccione un Tamaño
25 G
163,50 €
163,50 €
Precio de catálogo327,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
163,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3P=CHCOCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
376.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
163,50 €
Precio de catálogo327,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
175 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phosphine
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
Clave InChI
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Wittig condensation
  • Chemoenzymic preparation of hexafluoroleucine and tetrafluoroleucine
Reactant for synthesis of:
  • Ahiral and chiral cyclic dehydro-α-amino acid derivatives through nucleophilic addition
  • Peptidyl α-keto-based inhibitors of cruzain
  • Deoxyfluoro-L-arabinofuranosyl triazole nucleoside derivatives with antiviral activity
  • Anti-human immunodificiency virus analogs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)