Merck
518026
Sigma-Aldrich
Lithium salicylate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Salicylic acid lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CO2Li
Número de CAS:
Peso molecular:
144.05
Beilstein:
3732791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99% trace metals basis
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Li/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)