Merck
418706
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
98%
Sinónimos:
(5-Ethyl[1,3]dioxan-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-5-ethyl-1,3-dioxane, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Ethyl-m-dioxane-5-methanol, Formaldehyde mono(1,1,1-trimethylolpropane) acetal
Seleccione un Tamaño
500 ML
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
132,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Physical properties (such as boiling point, refractive index and density) of 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol have been reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)