Merck
515485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
177.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
contiene
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
65 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)