Merck
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
densidad
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
175.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)