Merck
513717
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylallylamine
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
densidad
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
Clave InChI
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)