Merck
512702
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
mp
130-135 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)