512079
Pentafluorophenyl isocyanate
97%
Seleccione un Tamaño
575,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
575,00 €
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
52 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
Clave InChI
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)[4]
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine[5]
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol[5]
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds[6]
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake[7]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?