Merck
511900
Sigma-Aldrich
5-Indanyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.56 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-5-4-8-2-1-3-9(8)6-10/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
PYJJKIOYUUDDDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)