50929
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt
≥98.0% (T)
Sinónimos:
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid potassium salt, PFHxS potassium salt, Perfluorohexanesulfonic acid potassium salt, Potassium tridecafluoro-1-hexanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
solid
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadena SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF13O3S.K/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Clave InChI
RSCGQEBKFSGWJT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?