NISTRM8447
Perfluorinated sulfonic acids in methanol
NIST® RM 8447
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente