499803
2-Chlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.973 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4Cl.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
MADDWNUAYOHWRC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
It can also be utilized as a reactant to prepare:
- Arylmethanes via rhodium-catalyzed cross-coupling reaction with methyl halides.
- (2-chlorobenzyl)trimethylsilane by Rh-catalyzed cross-coupling reaction with (iodomethyl)trimethylsilane.
- Dichloro biphenyl by palladium catalyzed oxidative homocoupling reaction using N-chlorosuccinimide (NCS) or O2 as the oxidant.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup