Merck
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene
90%
Sinónimos:
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3C10H6-)2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
bp
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
Clave InChI
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)