Merck
494380
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
PS-DETA
Seleccione un Tamaño
5 G
119,00 €
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
119,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
4.0-5.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
Clave InChI
ZKLXBIDCCKBICN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)