Merck
493430
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl-d28 ammonium bromide
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3CD2CD2)4N+Br -
Número de CAS:
Peso molecular:
294.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+28
cadena SMILES
[Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2;
Clave InChI
BGQMOFGZRJUORO-PJUGJBFXSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)