Merck
493120
Sigma-Aldrich
Sarcosine-d3 (methyl-d3)
99 atom % D
Sinónimos:
N-Methyl-d3-glycine
Seleccione un Tamaño
1 G
422,00 €
422,00 €
Precio de catálogo2110,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
422,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CD3NHCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
92.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
422,00 €
Precio de catálogo2110,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
208-212 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Clave InChI
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)