490571
Potassium thiocyanate-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled potassium thiocyanate, Potassium rhodanide-15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
mp
173 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].[S-]C#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
Clave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-CGOMOMTCSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable