Merck
675733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3Si13CN
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
bp
114-117 °C
mp
8-11 °C
densidad
0.801 g/mL at 20 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1
Clave InChI
LEIMLDGFXIOXMT-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup