Merck
489182
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
D-Glucitol-1-13C, 13C Labeled D-sorbitol
Seleccione un Tamaño
1 G
802,00 €
802,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
802,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
802,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1/t3-,4+,5+,6+/m0
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-AVUGZHLXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)