Merck
485179
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
Methyl cyanide-13C,15N
Seleccione un Tamaño
250 MG
248,00 €
248,00 €
Precio de catálogo1240,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
248,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH313C15N
Número de CAS:
Peso molecular:
43.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
248,00 €
Precio de catálogo1240,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
C[13C]#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1,3+1
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-SUEIGJEOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)