Merck
482455
Sigma-Aldrich
ArgoGel-Wang
120 μm particle size, extent of labeling: 0.35-0.45 mmol/g loading
Seleccione un Tamaño
100 G
4870,00 €
4870,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
4870,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
4870,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
reticulante
1 % cross-linked
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
0.35-0.45 mmol/g loading
tamaño de partícula
120 μm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCc1ccc(O)cc1.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C17H26O4.C7H8O2/c1-3-15-4-6-16(7-5-15)12-17(2,13-20-10-8-18)14-21-11-9-19;8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h3-7,18-19H,1,8-14H2,2H3;1-4,8-9H,5H2
Clave InChI
MGIDXLOZWHRYFC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)