Merck
490822
Sigma-Aldrich
β-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinónimos:
3-Aminopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled β-alanine, 13C and 15N Labeled 3-aminopropionic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
568,00 €
568,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
568,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13CH213CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
93.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
568,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[15NH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-JCDJMFQYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)