480959
Glycolamide
98%
Sinónimos:
2-Hydroxyacetamide
Seleccione un Tamaño
167,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
167,00 €
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
118-120 °C (lit.)
grupo funcional
amide
hydroxyl
cadena SMILES
NC(=O)CO
InChI
1S/C2H5NO2/c3-2(5)1-4/h4H,1H2,(H2,3,5)
Clave InChI
TZGPACAKMCUCKX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?