479152
4-Bromobenzylamine
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
bp
110-112 °C/30 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
densidad
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
Clave InChI
XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used to synthesize the following 4-biphenylmethylamine derivatives:
- (4′-fluoro-4-biphenyl)methylamine
- (4′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (2′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (3′-cyano-4-biphenyl)methylamine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges