Merck
478628
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(CH3)2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
226.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
62-64 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(Br)cc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H8BrNO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)11-5-12/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, also known as 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethylbenzene, is an aryl isocyanate.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)