Merck
47826
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2-CF3)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H20F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
455.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
Clave InChI
KSQOLKMHJFBQNA-QFIPXVFZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miesje van der Stoel et al.
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-23)
Endothelial YAP/TAZ (YAP is also known as YAP1, and TAZ as WWTR1) signaling is crucial for sprouting angiogenesis and vascular homeostasis. However, the underlying molecular mechanisms that explain how YAP/TAZ control the vasculature remain unclear. This study reveals that the