Merck
476455
Sigma-Aldrich
Isopropyl formate
98%
Seleccione un Tamaño
25 ML
72,50 €
72,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
72,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
72,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.368 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2)6-3-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
7.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Atmospheric chemistry of isopropyl formate and tert-butyl formate.
Pimentel AS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 42(8), 479-498 (2010)
Reactions of alkyl radicals. Part 2.-Methyl radical photosensitized decomposition of n-propyl and isopropyl formates.
Thynne JCJ.
Transactions of the Faraday Society, 58, 1394-1402 (1962)
The kinetics of the pyrolysis of ethyl and isopropyl formates and acetates.
Blades AT.
Canadian Journal of Chemistry, 32(4), 366-372 (1954)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)
Low resolution microwave spectroscopy, part IV: The conformation of isopropyl formate, isopropyl fluoroformate, isopropyl chloroformate, isopropyl cyanoformate, and isopropyl trifluoroacetate.
True NS and Bohn RK.
Journal of Molecular Structure, 36(2), 173-181 (1977)