Merck
47548
Sigma-Aldrich
4-[2-(Fmoc-amino)ethyl]piperazin-1-ylacetic acid dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-[2-(Fmoc-amino)ethyl]-1-piperazineacetic acid dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27N3O4 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
482.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CCNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H27N3O4.2ClH/c27-22(28)15-26-13-11-25(12-14-26)10-9-24-23(29)30-16-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21;;/h1-8,21H,9-16H2,(H,24,29)(H,27,28);2*1H
Clave InChI
YPIAQRIOWDEWLP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)