Merck
47542
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-ethylenediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
9-Fluorenylmethyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,2-diaminoethane hydrobromide
Seleccione un Tamaño
500 MG
142,00 €
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
142,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18N2O2 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
363.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
~165 °C (dec.)
grupo funcional
Fmoc
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
Clave InChI
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Protected ethylenediamine building block[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)