8.51064
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 2NH 2 · HCl
About This Item
Productos recomendados
product name
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: spacer
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O2.ClH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
Clave InChI
UURYASDYOGIDRX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable