474932
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.67 (lit.)
bp
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
Clave InChI
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)