282405
3-Chloropropyl isocyanate
96%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
densidad
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
isocyanate
cadena SMILES
ClCCCN=C=O
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
Clave InChI
RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 9,10-dimethoxy- and 9,10-diethoxy-5H-2,3,7,8,12b,13-hexahydroimidazo[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinolin-5-one
- 11,12-dimethoxy- and 11,12-diethoxy-2H,6H-3,4,8,9,13b,14-hexahydropyrimido[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinoline-6-one
- N-[N′-(3-chloropropyl)-N′-nitrosocarbamoyl]-L-proline
- 1,3-oxazino[2,3-b]quinazolines via coupling with anthranilamide
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?