Merck
472964
Sigma-Aldrich
N-Z-D-serine methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
actividad óptica
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
Clave InChI
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)