Merck
47295
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
9-Fluorenylmethyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21NO3
Peso molecular:
311.37
Beilstein:
7936368
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
113-118 °C
grupo funcional
Fmoc
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
Clave InChI
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)