Merck
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(3,5-Difluorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
272,00 €
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
272,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
210-217 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clave InChI
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)