Merck
471429
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
99%
Sinónimos:
L-Homoserine lactone hydrobromide
Seleccione un Tamaño
5 G
154,00 €
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
154,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
182.02
Beilstein:
3912375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −21°, c = 1 in H2O
mp
225 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[H].N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
Aplicación
(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide may be used as a building block to prepare:
  • β-ketoamide N-acylated-L-homoserine lactones (AHLs) as quorum sensing molecules[1]
  • p-coumaroyl-HSL (homoserine lactone)[2]
  • calpain and lipid peroxidation inhibitors[3]
Used to prepare pseudopeptide inhibitors for Ras farnesyl-protein transferase[4] as well as selenomethionine.[5]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel dual inhibitors of calpain and lipid peroxidation.
Auvin S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(14), 3825-3828 (2004)
Koch, T. Buchardt, O.
Synthesis, 1065-1065 (1993)
A new class of homoserine lactone quorum-sensing signals.
Schaefer AL, et al.
Nature, 454(7204), 595-599 (2008)
S L Graham et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(6), 725-732 (1994-03-18)
Inhibitors of Ras farnesyl-protein transferase are described. These are reduced pseudopeptides related to the C-terminal tetrapeptide of the Ras protein that signals farnesylation. Deletion of the carbonyl groups between the first two residues of the tetrapeptides either preserves or improves
Robust routes for the synthesis of N-acylated-L-homoserine lactone (AHL) quorum sensing molecules with high levels of enantiomeric purity.
Hodgkinson JT, et al.
Tetrahedron Letters, 52(26), 3291-3294 (2011)