469041
Hafnium(IV) trifluoromethanesulfonate hydrate
Sinónimos:
Hafnium(IV) triflate, Hf(OTf)4
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: hafnium
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Hf](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4CHF3O3S.Hf/c4*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*(H,5,6,7);/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
BQYMOILRPDTPPJ-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
- Homogeneous methoxycarbonylation and hydrocarboxylation reactions of phenylacetylene
- Direct Friedel-Crafts reactions of chromene hemiacetals
- Aminomethylation reactions under Lewis acidic conditions
- Prins-type cyclization reactions
- Direct polycondensation of lactic acid
- Cationic benzylation reactions
- Chemoselective thioacetalization and transthioacetalization of carbonyl compounds
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.