Merck
466085
Sigma-Aldrich
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cerous triiodide
Seleccione un Tamaño
1 G
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
120,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CeI3
Número de CAS:
Peso molecular:
520.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
99.99% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)