466336
Strontium iodide
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Análisis
≥99.99% trace metals basis
formulario
solid
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1773 °C/1 atm (lit.)
mp
515 °C (lit.)
densidad
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
It can be used as a precursor to prepare high-light yield scintillators with excellent X-ray and gamma-ray detection properties.
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges