Merck
465038
Sigma-Aldrich
Beryllium nitrate solution
35 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
Be(NO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
99.99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.99%
concentración
35 wt. % in H2O
densidad
1.2 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Be++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Be.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
RFVVBBUVWAIIBT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Satendra Kumar Nirala et al.
Indian journal of experimental biology, 47(12), 955-963 (2010-03-25)
To evaluate therapeutic efficacy of chelating agents tiron (Sodium-4,5-dihydroxy-1,3-benzene disulphonate) and CaNa3DTPA (Calcium trisodium diethylene triamine pentaacetic acid) in presence of alpha-tocopherol against beryllium induced toxicity, adult female albino rats were exposed to beryllium nitrate for 28 days followed by
Satendra Kumar Nirala et al.
Fundamental & clinical pharmacology, 22(4), 403-415 (2008-08-19)
Intervention of chelating agent tiferron (sodium-4,5-dihydroxy-1,3-benzene disulfonate; 300 mg/kg, intraperitoneal) with propolis (honey beehive product; 200 mg/kg, p.o.) was evaluated to encounter the characteristic biochemical and ultra-morphological alterations following subchronic exposure to beryllium. Female albino rats were challenged with beryllium
Effect of beryllium nitrate on early and late pregnancy in rats.
R Mathur et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 38(1), 73-77 (1987-01-01)
Satendra Kumar Nirala et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 28(1), 44-54 (2007-04-13)
The therapeutic potential of the chelator tiferron (sodium-4,5-dihydroxy-1,3-benzene disulphonate; 300 mg kg(-1), i.p.) and adjuvants, i.e. alpha-tocopherol (25 mg kg(-1), p.o.), propolis (a honey-bee hive product; 200 mg kg(-1), p.o.) and piperine (10 mg kg(-1), p.o.) were evaluated individually and
R Mathur et al.
Indian journal of experimental biology, 42(6), 570-574 (2004-07-21)
The therapeutic efficacy of chelating agents CaNa3DTPA (calcium trisodium diethylene triamine penta acetic acid) and Tiron (sodium-4,5-dihydroxy-1,3-benzene disulphonate) with and without antioxidant, alpha-Tocopherol was evaluated in the treatment of beryllium-induced toxicity in female albino rats. The animals were exposed to