464139
6-Methoxysalicylic acid
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
134-138 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?