Merck
463914
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
99.95% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.95% trace metals basis
Formulario:
powder and chunks
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)