8.14171
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
temp. de autoignición
360 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
15 cSt(40 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
temperatura de transición
flash point 220 °C
densidad
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
Nota de análisis
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
489.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
254 °C