Merck
463396
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl L-pyroglutamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)