Merck
462756
Sigma-Aldrich
(+)-N-Benzoylglutamic acid
synthetic, 97%
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
251.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]22/D +12°, c = 5 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-135 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO5/c14-10(15)7-6-9(12(17)18)13-11(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)/t9-/m1/s1
Clave InChI
LPJXPACOXRZCCP-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO