Merck
462241
Sigma-Aldrich
Potassium pentamethylcyclopentadienide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15K
Número de CAS:
Peso molecular:
174.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
mp
>230 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
Clave InChI
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Starting materials for low and high-valent uranium chemistry
  • Heterometallic ytterbium-alkali-metal boratabenzene complexes
  • Sandwich complexes of di- and trivalent ytterbium
  • Samarium(II) borohydrides
  • Half-sandwich scandium complexes
  • Rare-earth metal complexes
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)